Learn More
Electrothermal™ Cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9
Código de producto. 15379983
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Vataje:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1200 W
Tamaño de la unidad:
12 pies
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Vataje Tamaño de la unidad
15379983 366 cm 600 W 12 pies
11572734 61 cm 100 W cada uno
11542734 122 cm 200 W cada uno
11532734 183 cm 300 W cada uno
11552734 244 cm 400 W cada uno
11941721 488 cm 800 W cada uno
15561620 732 cm 1200 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15379983 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3622010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00€
    488.43€ / 12 pies
    Ahorro 134.57€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Proporciona calor para columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, especialmente cuando es necesario observar estas aplicaciones. Electrothermal™ Las cintas calefactoras de fibra de vidrio de la serie HT9 se pueden aplicar tanto a tuberías de metal como a cristalería.
Proporciona calor para columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, especialmente cuando es necesario observar estas aplicaciones.Las cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9 Electrothemal™ se pueden aplicar a tuberías d
  • Construido con un elemento enrollado en un núcleo de fibra de vidrio y cubierto en una funda exterior de fibra de vidrio trenzada y un cable de tierra trenzado debajo de la funda exterior.
  • Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a una amplia gama de temperaturas hasta 450 °C.
  • Se recomienda el uso de un controlador de energía o temperatura. (Los controladores requieren cableado duro a la cinta de calentamiento: ver descargas para instrucciones).
  • Recomendado para aplicaciones de alto vataje
  • El cable se enrolla en espiral alrededor del tubo que se calienta para proporcionar una concentración de potencia de carga superficial de hasta 0,62 W/cm²
  • Carga lineal: 164 W/m (50 W/ft)
  • Cable flexible aislado sin calentar en cada extremo (9 cm)
  • Anchura aproximada de 25 mm
  • Solo para usar en condiciones secas.
  • Se recomienda el uso del controlador unidireccional MC227, el controlador unidireccional MC228X1 o el controlador digital MC810B.
Especificaciones
Longitud (métrico) 366 cm
Tensión 230 V
Vataje 600 W
Anchura (métrico) 25 mm
Temperatura (métrico) 450 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.