Learn More
Electrothermal™ Cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9
Descripción
Proporciona calor para columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, especialmente cuando es necesario observar estas aplicaciones.Las cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9 Electrothemal™ se pueden aplicar a tuberías d
- Construido con un elemento enrollado en un núcleo de fibra de vidrio y cubierto en una funda exterior de fibra de vidrio trenzada y un cable de tierra trenzado debajo de la funda exterior.
- Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a una amplia gama de temperaturas hasta 450 °C.
- Se recomienda el uso de un controlador de energía o temperatura. (Los controladores requieren cableado duro a la cinta de calentamiento: ver descargas para instrucciones).
- Recomendado para aplicaciones de alto vataje
- El cable se enrolla en espiral alrededor del tubo que se calienta para proporcionar una concentración de potencia de carga superficial de hasta 0,62 W/cm²
- Carga lineal: 164 W/m (50 W/ft)
- Cable flexible aislado sin calentar en cada extremo (9 cm)
- Anchura aproximada de 25 mm
- Solo para usar en condiciones secas.
- Se recomienda el uso del controlador unidireccional MC227, el controlador unidireccional MC228X1 o el controlador digital MC810B.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 122 cm |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 200 W |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Temperatura (métrico) | 450 °C |