Learn More
Suplemento HT (50X)
Descripción
El suplemento de HT Gibco™ es una mezcla líquida de hipoxantina de socio (5 mm) y timidina (0,8 mm). El suplemento de HT es adecuado para que la recuperación posterior a la selección supere los efectos de la aminopterina intracelular residual. Una vez que la ruta de la biosíntesis de novo de los nucleósidos se ha restablecido, se puede interrumpir el suplemento de HT.
Sistema de elaboración y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El suplemento de HT Gibco™ se elabora en una instalación que cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales, ubicada en Paisley, Escocia, (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto de suplemento de HT Gibco™ similar que fabricamos en nuestras instalaciones de Grand Island, (EE. UU.) (11067-030). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Sistema de elaboración y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El suplemento de HT Gibco™ se elabora en una instalación que cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales, ubicada en Paisley, Escocia, (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto de suplemento de HT Gibco™ similar que fabricamos en nuestras instalaciones de Grand Island, (EE. UU.) (11067-030). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 50 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento HT |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| pH | entre 9 y 11 |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |