Learn More
Trajan™ Septos GC HT
Código de producto. 12975721
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
9,5 mm
11 mm
17 mm
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12975721 11 mm 25/paq. paquete de 25
12925731 9,5 mm 25/paq. paquete de 25
12905731 17 mm 25/paq. paquete de 25
12796377 9,5 mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12975721 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 041898
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Los septos HT para GC están optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima
Especificaciones
Tipo de producto HT Septos de la GC
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Temperatura máx. (métrico) 400 °C
Material Silicona BTO
Cantidad 25/paq.