Learn More
BOLA HT Piezas internas de repuesto
Código de producto. 10013221
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
32
45
Diámetro (métrico):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Diámetro (métrico) unitSize
10013221 45 18,01 mm cada uno
15583563 32 5 mm cada uno
10526132 32 9,52 mm cada uno
10554592 32 3 mm cada uno
10718442 32 9,5 mm cada uno
10718632 32 12,7 mm cada uno
10514402 32 14 mm cada uno
15335077 45 19,05 mm cada uno
10766172 45 20 mm cada uno
10287211 45 3,2 mm cada uno
10689021 45 6 mm cada uno
10043241 45 8 mm cada uno
10093261 45 14 mm cada uno
10309141 45 16 mm cada uno
10477137 45 18 mm cada uno
10003281 45 21 mm cada uno
10174631 45 22 mm cada uno
10033511 45 30 mm cada uno
10227551 45 32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 10013221 Proveedor BOLA N.º de proveedor D64182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HT Piezas internas de repuesto piezas internas de PPS y PTFE máx. temperatura 250 °C
Consta de una junta en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubo inferiores a 3 mm (no expuestos al medio). Buena resistencia química, el medio solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 18,01 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño de rosca 45
Color Blanco
Flexibility Rígida