Learn More
BOLA HT Piezas internas de repuesto
Descripción
Consta de una junta en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubo inferiores a 3 mm (no expuestos al medio). Buena resistencia química, el medio solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño de rosca | 32 |
| Color | Blanco |
| Flexibility | Rígida |