Learn More
BTX™ HT Placa de electroporación de 96 pocillos
Descripción
- Placa de electroporación desechable de 96 pocillos
- 2 mm de separación entre electrodos
- 100 μl
- Revestido
- 1 placa
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección de células de mamíferos, transformación de bacterias y levaduras, ARNip y detección de la biblioteca de ADNc |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 630 HT , ECM 830 HT y Gemini X2 HT Sistemas de electroporación |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Consumible de electroporación |
| Descripción | Placas de electroporación desechables de 96 pocillos, espacio entre placas de 4 mm, 200 μl, 1 plato |
| Cámara de electroporación | Placa de electroporación de 96 pocillos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0,15 in |
| Tamaño de la separación (métrico) | 4 mm |
| Mostrar más |