Learn More
BTX™ HT Placa de electroporación de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15477310
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) unitSize
15477310 2 mm cada uno
15487310 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477310 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    292.22€ / paquete de 1
    Ahorro 48.78€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HT Placa de electroporación de 96 pocillos para uso con ECM 630 y ECM 830 Sistemas de electroporación.
  • Placa de electroporación desechable de 96 pocillos
  • 2 mm de separación entre electrodos
  • 100 μl
  • Revestido
  • 1 placa
Especificaciones
Formato 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Transfección de células de mamíferos, transformación de bacterias y levaduras, ARNip y detección de la biblioteca de ADNc
Para utilizar con (equipo) ECM 630 HT , ECM 830 HT , Gemini X2 HT Sistemas de electroporación de 96 pocillos
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Consumible de electroporación
Descripción Placa de electroporación desechable de 96 pocillos, espacio de 2 mm, 100 μl, Recubierto, 1 placa
Cámara de electroporación Placa de electroporación de 96 pocillos
Cantidad 1 unidad
Tamaño de la separación (imperial) 0,078 in
Tamaño de la separación (métrico) 2 mm
Volumen (métrico) 100 μL (Trabajando)
Esterilidad Estéril
Tipo de conexión Conector tipo banana a punta de pines
Pulse Form Onda de disminución exponencial, onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Sí