Learn More
HT-2157, MedChemExpress
Código de producto. 16493128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493128 10 mg 10 miligramos
16449686 50 mg 50 miligramos
16435867 5 mg 5 miligramos
16434426 100 mg 100 miligramos
16420689 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100717
MedChemExpress HT-2157 (SNAP 37889) is a selective, high-affinity, competitive antagonists of galanin-3 receptor (Gal3).
HT-2157 (SNAP 37889) is a selective, high-affinity, competitive antagonists of galanin-3 receptor (Gal3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HT-2157
Forma física Solid
CAS 303149-14-6
Color Naranja
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H13F3N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SNAP 37889
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (79.16 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)/C1=N/C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 366.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.34
Porcentaje de pureza 98.0%