Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, °de 30 °C a 110 °C, aleación de aluminio
Descripción
Forma: Rectángulo; Tamaño: 13,8 x 19,7 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 13,8 x 19,7 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 30 °C a 110 °C |
| Peso (imperial) | 41.9 lb. |
| Peso (métrico) | 19 kg |
| Vataje | 1800 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 1800 w |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |