Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, 130 °C a 370 °C, aleación de aluminio
Descripción
Forma: Cuadrada; Tamaño: 13,8 x 13,8 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 13,8 x 13,8 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 130 °C a 370 °C |
| Peso (imperial) | 28.7 lb. |
| Peso (métrico) | 13 kg |
| Vataje | 2200 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 2200 w |
| Forma | Cuadrado |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |