Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, °de 30 °C a 110 °C, aleación de aluminio
Descripción
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11,8 x 11,8 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 11,8 x 11,8 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 30 °C a 110 °C |
| Peso (imperial) | 24.3 lb. |
| Peso (métrico) | 11 kg |
| Vataje | 1000 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 1150 w |
| Forma | Cuadrado |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |