missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HSV Type 2 gG Monoclonal Antibody (A95K)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11500412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11500412 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11500412 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA17262

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The MA1-7262 antibody reacts with Herpes simplex virus 2 gG in viral and infected tissue samples. MA1-7262 has been successfully used in Immunofluorescence applications. The MA1-7262 antibody was raised against a Herpes simplex type 2 gG antigen.

Members of the herpes virus family (Herpesviridae), Herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2), are ubiquitously contagious to humans. Also known as Human herpes virus 1 and 2 (HHV-1 and -2), respectively, HSV-1 strains produce cold sores, while HSV-2 produce most genital herpes. They can be spread when an infected person is producing and shedding the virus. The virion form of herpes viruses consists of a relatively large double-stranded, linear DNA genome encased within the capsid and wrapped in the viral envelope. The different HSV strains carry over 70 open reading frames (ORFs). HSV has been linked to Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSV Type 2 gG
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon A95K
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Herpes Simplex 2; Herpes Simplex II; herpes simplex virus 2 gg; HHV-2; HSV Type 2; HSV Type II; HSV2; HSV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Herpes simplex type 2 gG antigen.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.