Learn More
Horst™ Conductor de calefacción flexible modelo HSS
Código de producto. 10532512
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,6 Lm
10 lm
1 lm
2 lm
3 lm
4 lm
5 lm
6 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10532512 4 lm cada uno
10280062 0,6 Lm cada uno
10648852 10 lm cada uno
10097071 1 lm cada uno
10097081 2 lm cada uno
10240112 3 lm cada uno
10478261 5 lm cada uno
10210212 6 lm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10532512 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.92€
    138.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.92€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 4 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HSS
Tipo de producto Conductor de calefacción flexible