Learn More
HSR6071, MedChemExpress
Código de producto. 16482388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482388 5 mg 5 miligramos
16480189 10 mg 10 miligramos
16470706 20 mg 20 miligramos
16423179 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00133
MedChemExpress HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HSR6071
CAS 111374-21-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N8O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (192.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCCC2)=CN=C1)NC3=NN=NN3
Peso molecular (g/mol) 260.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.26
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation