Learn More
Horst™ Cable calefactor flexible modelo HSQ
Código de producto. 10701943
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable de alimentación (métrico):
1 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable de alimentación (métrico) Tamaño de la unidad
10701943 5 m cada uno
10097011 1 m cada uno
10571162 3 m cada uno
10361792 4 m cada uno
10322132 6 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10701943 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 21005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.18€
    253.00€ / paquete de 1
    Ahorro 89.18€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 5 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HSQ
Longitud del cable de alimentación (métrico) 5 m
Tipo de producto Cable calefactor flexible