Learn More
HSP90 Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 3F11C1, Proteintech
Código de producto. 16800926 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16800926 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16800926 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL59460318100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The HSP90 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HSP90. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The HSP90 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Especificaciones
Antígeno HSP90
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3F11C1
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3320
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG2a