Learn More
HSP70-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16485926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485926 100 mg 100 miligramos
16451477 50 mg 50 miligramos
16445268 10 mg 10 miligramos
16407987 5 mg 5 miligramos
16401279 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12622
MedChemExpress HSP70-IN-1 is a heat shock protein (HSP) inhibitor; inhibits the growth of Kasumi-1 cells with an IC50 of 2.3 μM.
HSP70-IN-1 is a heat shock protein (HSP) inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HSP70-IN-1
Forma física Solid
CAS 1268273-90-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(SC2=CN=C(N3CCN(C)CC3)N=C2OCC4=CC=CC=C4)=C1)CN
Peso molecular (g/mol) 464.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.58
Porcentaje de pureza 98.05%