missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HSP105 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9Y7M10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17276993 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17276993 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17276993 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA538121

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, HepG2, PC-3, Mouse brain, Rat brain Immunogen sequence: MSVVGLDVGS QSCYIAVARA GGIETIANEF SDRCTPSVIS FGSKNRTIGV AAKNQQITHA NNTVSNFKRF HGRAFNDPFI QKEKENLSYD LVPLKNGGVG.

HSPH1 prevents the aggregation of denatured proteins in cells under severe stress, on which the ATP levels decrease markedly. This protein inhibits HSPA8/HSC70 ATPase and chaperone activities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSP105
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 9Y7M10
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HSPH1
N.º de referencia del gen Q61699, Q66HA8, Q92598
Alias de gen 105kDa; 42 degrees C-HSP; AI790491; antigen NY-CO-25; heat shock 105/110 protein 1; heat shock 105kD alpha; heat shock 105kD beta; heat shock 105kDa; heat shock 105kDa/110kDa protein 1; heat shock 110 kDa protein; Heat shock protein; Heat shock protein 105 kDa; heat shock protein 110; heat shock protein family H (Hsp110) member 1; heat shock protein, 105 kDa; heat shock-related 100 kDa protein E7I; heat-shock protein 110 kDa; HSP; Hsp105; HSP105 42 C-HSP; HSP105A; HSP105B; Hsp110; hsp110/105; HSP-E7I; Hsph1; I79_002075; Kiaa0201; KIAA0202; NY CO 25; NY-CO-25; SEP2; SEPT8; septin 8; SEPTIN8; septin-8
Símbolos de los genes HSPH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HSP105/HSPH1 (Q92598).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10808, 15505, 288444
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.