Learn More
Invitrogen™ HSFX1 Monoclonal Antibody (1D7)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15559052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15559052 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15559052 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA521924
Mouse Monoclonal Antibody
Peptide Sequence: MEDKRSLSMA RCEERNSRGQ DHGLERVPFP PQLQSETYLH PADPSPAWDD PGSTGSPNLR LLTEEIAFQP LAEEASFRRP HPDGDVPPQG EDNLLSLPFP QKLWRLVSSN QFSSIWWDDS GACRVINQKL FEKEILKRDV AHKVFATTSI KSFFRQLNLY GFRKRRQCTF RTFTRIFSAK RLVSILNKLE FYCHPYFQRD SPHLLVRMKR RVGVKSAPRH QEEDKPEAAG SCLAPADTEQ QDHTSPNEND QVTPQHREPA GPNTQIRSGS APPATPVMVP DSAVASDNSP VTQPAGEWSE GSQAHVTPVA AVPGPAALPF LYVPGSPTQM NSYGPVVALP TASRSTLAMD TTGLPAPGML PFCHLWVPVT LVAAGAAQPA ASMVMFPHLP ALHHHCPHSH RTSQYMPASD GPQAYPDYAD QST.
HSFX1 (Heat Shock Transcription Factor Family, X-Linked 1) is a Protein Coding gene. Diseases associated with HSFX1 include Microsporidiosis. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include DNA-binding transcription factor activity and sequence-specific DNA binding. An important paralog of this gene is HSFX2. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HSFX1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D7
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica HSFX1
N.º de referencia del gen Q9UBD0
Alias de gen heat shock transcription factor family, X linked 1; heat shock transcription factor family, X-linked 1; heat shock transcription factor, X-linked; HSFX1; HSFX2; LW-1; ORC4L; testicular secretory protein Li 21
Símbolos de los genes HSFX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HSFX1 (AAH21706, 1 a.a. ~ 423 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100506164
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ