Learn More
HSF1A, MedChemExpress
Descripción
HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HSF1A |
| CAS | 1196723-93-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19N3O2S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (366.28 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(CC)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=CS3)=NN2C4=CC=CC=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 409.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.52 |
| Mostrar más |