Learn More
Heathrow Scientific™ Estante de almacenamiento para cajas de portaobjetos de microscopio de 50 y 100 posiciones
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- La construcción de acrílico transparente permite que las etiquetas se vean en las cajas deslizantes.
- Coloque cajas en filas o columnas por color para crear un sistema de codificación fácil.
- 15 cubos de capacidad
- Dimensiones del rack: 28 x 6,7 x 9 in. Largo x Ancho x Alto (71,1 x 17,1 x 22,8 cm Largo x Ancho x Alto)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estante de almacenamiento de caja deslizante |
| Capacidad para portaobjetos | 15 |
| Certificaciones/conformidad | Ninguno |
| Color | Natural |
| Compartimentos | 15 |
| Contenido y almacenamiento | Área seca y limpia |
| Descripción | Estante de almacenamiento para cajas de portaobjetos de microscopio de 50 y 100 posiciones, transparente |
| El dispositivo tiene | 15 cubos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 71,1 x 17,1 x 22,8 cm (28 x 6,7 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cajas de portaobjetos de microscopio |
| Mostrar más |