Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 500 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 500 mm |
| Modelo | HMSG |
| Longitud del cable de alimentación (métrico) | 1 m |
| Tipo de producto | Estera calefactora |