Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Código de producto. 10582502
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
HMSG
HS
Longitud del cable de alimentación (métrico):
0,6m
1 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Longitud del cable de alimentación (métrico) Tamaño de la unidad
10582502 HS 0,6m cada uno
10789442 HMSG 1 m cada uno
10332512 HS 5 m cada uno
10007161 HS 4 m cada uno
10057001 HS 6 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10582502 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.38€
    54.00€ / paquete de 1
    Ahorro 22.38€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 0,6 Lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,6 Lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HS
Longitud del cable de alimentación (métrico) 0,6m
Tipo de producto Cable calefactor