Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Código de producto. 10332512
Change view
Click to view available options
Modelo:
HMSG
HS
Longitud del cable de alimentación (métrico):
0,6m
1 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Longitud del cable de alimentación (métrico) unitSize
10332512 HS 5 m cada uno
10789442 HMSG 1 m cada uno
10582502 HS 0,6m cada uno
10007161 HS 4 m cada uno
10057001 HS 6 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10332512 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20106
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 5 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HS
Longitud del cable de alimentación (métrico) 5 m
Tipo de producto Cable calefactor