Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Product Code. 10007161
Change view
Click to view available options
Modelo:
HMSG
HS
Longitud del cable de alimentación (métrico):
0,6m
1 m
4 m
5 m
6 m
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modelo Longitud del cable de alimentación (métrico) unitSize
10007161 HS 4 m cada uno
10789442 HMSG 1 m cada uno
10582502 HS 0,6m cada uno
10332512 HS 5 m cada uno
10057001 HS 6 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10007161 Supplier Horst™ Supplier No. 20105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.65€
    111.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.65€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Dimensiones (L x An) 4 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HS
Longitud del cable de alimentación (métrico) 4 m
Tipo de producto Cable calefactor