Learn More
HS-173, TRC
Código de producto. 30396724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30396724 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30396724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH67150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material HS-173
CAS 1276110-06-5
Fórmula molecular C21H18N4O4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-[5-[(Phenylsulfonyl)amino]-3-pyridinyl]-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18N4O4S/c1-2-29-21(26)19-13-23-20-9-8-15(14-25(19)20)16-10-17(12-22-11-16)24-30(27,28)18-6-4-3-5-7-18/h3-14,24H,2H2,1H3
SMILES Cl.CC(C)NC(C)C
Peso molecular (g/mol) 422.46
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.