Learn More
HS-173, MedChemExpress
Código de producto. 16486878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486878 10 mg 10 miligramos
16469417 5 mg 5 miligramos
16433506 25 mg 25 miligramos
16492937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15868
MedChemExpress HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.
HS-173 is a novel PI3K inhibitor, that is used for cancer treatment.
Specifications
Nombre del producto químico o material HS-173
CAS 1276110-06-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18N4O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC(NS(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)=CN=C3)=CN21)OCC
Peso molecular (g/mol) 422.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease