Learn More
HS-1371, MedChemExpress
Código de producto. 16471077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471077 50 mg 50 miligramos
16434818 10 mg 10 miligramos
16433256 25 mg 25 miligramos
16417567 5 mg 5 miligramos
16415616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114349
MedChemExpress HS-1371 is a potent and ATP-competitive receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3) inhibitor with an IC50 of 20.8 nM.
HS-1371 is a potent and ATP-competitive receptor-interacting protein kinase 3 (RIP3) inhibitor with an IC50 of 20.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HS-1371
CAS 2158197-70-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (43.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(OC2=CC=NC3=CC(C4=CN(C5CCNCC5)N=C4)=CC=C23)C=C1
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.47
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease