Learn More
Abcam Cuentas de agarosa proteasa HRV14 3C (PreScission)
Código de producto. 32115515 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32115515 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 32115515 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2868835mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Las perlas de agarosa proteasa HRV14 3C (PreScission) ab286883 (anteriormente conocidas como #M1029) se preparan mediante acoplamiento covalente de proteasa activa HRV14 3C a perlas reticuladas agarose activadas al 4%.
Las perlas de agarosa proteasa HRV14 3C (PreScission) ab286883 (anteriormente conocidas como #M1029) se preparan mediante acoplamiento covalente de proteasa activa HRV14 3C a perlas reticuladas agarose activadas al 4%.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 5 mL