Learn More
Proteintech Estreptavidina conjugada con HRP
Código de producto. 17204896 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17204896 200 μl 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17204896 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA000010200UL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Validado para las siguientes aplicaciones: ELISA y WB
La proteína estreptavidina se purifica a partir de Streptomyces avidinii.
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 200 μl
Formulario Líquido