Descripción
HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend (ab270548) es un sistema propietario de reactivos multicomponente que protege los conjugados anticuerpo-HRP de la inestabilidad, el ataque de microbriales y la desnaturalización, asegurando así el mejor rendimiento posible en experimentos realizados a temperatura ambiente.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1000 mL |
| Estado normativo | RUO |