Learn More
Applied Biosystems™ HRM Software Module for ViiA™ 7 System
Código de producto. 15959222 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Un CD de software
Código de producto.
15959222 Un CD de software
1 options
Código de producto. 15959222 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4453724
Amplía la funcionalidad del sistema ViiA7, lo que permite realizar análisis de fusión de alta resolución (HRM) en amplicones de PCR.
Amplía la funcionalidad del sistema ViiA7, lo que permite realizar análisis de fusión de alta resolución (HRM) en amplicones de PCR. El análisis de HRM puede discriminar la variación genética por longitud del amplicón, contenido de GC, variabilidad de la secuencia o complementariedad de las hebras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Un CD de software
Para utilizar con (equipo) Sistema ViiA™ 7
Línea de productos ViiA
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Tipo de software Análisis
Sistema operativo Windows