Learn More
Tocris Bioscience™ HQL 79
Descripción
Orally active and specific inhibitor of human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) (IC50 = 6 μM). Antiallergic and anti-inflammatory; displays antiasthmatic activity and potent antihistaminic properties in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HQL 79 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.48 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 377.492 |