Learn More
HQL-79, MedChemExpress
Descripción
HQL-79, a potent, selective and orally active human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor, highly selectively inhibits the synthesis of PGD2, and acts as an anti-allergic agent, with a Kd of 0.8 μM and an IC50 of 6 μM. Shows no obvious effect on COX-1, COX-2, m-PGES, or L-PGDS.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HQL-79 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 162641-16-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H27N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | N1(CCCC2=NN=NN2)CCC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 377.48 |
| Mostrar más |