Learn More
HQ-415, MedChemExpress
Código de producto. 16483587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483587 50 mg 50 miligramos
16477568 10 mg 10 miligramos
16447506 100 mg 100 miligramos
16440048 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18670
MedChemExpress HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.
HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HQ-415
CAS 430462-93-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.6 mg/mL (13.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)NC4=NC=CC(C)=C4
Peso molecular (g/mol) 415.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.48
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation