Learn More
Hamilton™ Válvulas de montaje en panel HVP
Código de producto. 10592303
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
16,5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
10592303 16,5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10592303 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    131.89€ / paquete de 1
    Ahorro 16.11€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Se puede montar en paneles, lo que permite una instalación personalizada en paneles de control o instrumentos.
  • Accionamiento manual
  • Unidad básica para el control de líquidos
  • Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Volumen de la muestra (métrico) 16,5 μl
Descripción Modelo 3-2, 3 puertos, ruta de flujo 90°
Material Aluminio (carcasa)
Temperatura máxima (métrico) 38 °C