Learn More
HPPH, MedChemExpress
Código de producto. 16488487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488487 5 mg 5 miligramos
16431977 50 mg 50 miligramos
16416296 100 mg 100 miligramos
16413386 25 mg 25 miligramos
16405828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13722
MedChemExpress HPPH (Photochlor) is a second generation photosensitizer, which acts as a photodynamic therapy (PDT) agent.
HPPH (Photochlor) is a second generation photosensitizer, which acts as a photodynamic therapy (PDT) agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HPPH
Forma física Solid
CAS 149402-51-7
Color Black
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H48N4O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Photochlor
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (196.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CC[C@@H]([C@@H]1C)/C2=C(C3)/C4=C(C(C)=C(/C=C5C(CC)=C(C)C(/C=C6N/C(C(C)=C\6C(C)OCCCCCC)=C\C1=N2)=N/5)N4)C3=O)=O
Peso molecular (g/mol) 636.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.82
Porcentaje de pureza 98.32%