Learn More
SCAT Kits básicos HPLC - Suministro, V2.0
Código de producto. 16463819 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit 1 de inicio HPLC
Kit 2 de inicio HPLC
Kit 3 de inicio HPLC
Kit de residuos de disolventes
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16463819 Kit 1 de inicio HPLC 1 set
16473819 Kit 2 de inicio HPLC paquete de 4
16687493 Kit 3 de inicio HPLC 1 set
18656488 Kit de residuos de disolventes 1 set
18696458 Kit de residuos de disolventes 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463819 Proveedor SCAT N.º de proveedor 399200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    262.88€ / 1 sets
    Ahorro 24.12€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los tapones de seguridad SCAT son el estándar para suministrar disolventes a su HPLC de forma segura. Impiden la entrada de vapores nocivos y protegen su sistema de HPLC de la contaminación. Kit de inicio de HPLC equipado con SafetyCaps, tapones de limpie
  • Calidad de marca original del fabricante de primera calidad SCAT
  • Equipo de extracción inicial que se puede utilizar con todos los sistemas HPLC comunes
  • Kit de inicio que consta de SCAT SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de aire para el suministro de sistemas de HPLC
  • Todos los componentes del conjunto se pueden volver a pedir por separado
kit de inicio, sistema de hplc, safetycaps, tapones ciegos, accesorios, válvula de aire
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema de HPLC
Incluye 3 SafetyCaps I (307019), 1 SafetyCap II (307909), 1 tapón ciego, 5 accesorios de 1,6/2,3/3,2 mm, 4 válvulas de aire (317010)
Tamaño de rosca GL45
Para utilizar con (aplicación) Suministro de sistemas de HPLC
Tipo de producto Kit 1 de inicio HPLC