Learn More
SCAT™ Tapón de seguridad para HPLC II
Código de producto. 17967260 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
38-430
GL32
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
17967260 GL32 cada uno
17907250 38-430 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17967260 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 107511
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tapones de seguridad proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC. Extraiga los disolventes de forma segura de los frascos y depósitos sin estar expuesto a gases y vapores de disolventes peligrosos. Con válvula de air
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
  • Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
  • Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
  • Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
  • Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada SafetyCap
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Frascos de laboratorio
Incluye 2 conectores PFA con DE de 1,6/2,3/3,2 mm, 1 tapón obturador PFA, 1 válvula de aire
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca GL32
Para utilizar con (aplicación) Sistemas HPLC
Tipo SafetyCap