Descripción
- Gradilla para HPLC
- Diseñado específicamente para organizar sistemas de HPLC y UHPLC
- Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos uniformemente)
- Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
- Zócalo plegado de chapa de acero pesado
- Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
- Soporte de encimera de altura ajustable (separación de 50 mm) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
- Todas las piezas acabadas con recubrimiento de poliuretano en polvo
- Color gris claro mate bonderizado
- Encimera de HPL, color gris pastel con núcleo negro
- Estante de HPL sobre barra de aluminio, color gris pastel con núcleo negro
- Altura ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Gris claro |
| Admite | Sistemas HPLC, Sistemas de UHPLC |
| Material | Acero |
| Posiciones | Ninguno |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 750 x 750 x 1750 mm |
| Anchura (imperial) | 29,5 in |
| Mostrar más |