Descripción
- Gradilla para HPLC
- Diseñado específicamente para organizar sistemas de HPLC y UHPLC
- Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
- Zócalo plegado de chapa de acero pesado
- Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
- Encimera con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
- Todas las piezas están acabadas con una capa de poliuretano en polvo de color gris claro mate bonderizado
- Encimera de HPL, color gris pastel con núcleo negro
Mueble bajo encimera:
- Tablero de partículas ignífugocon ruedas
- 1 estante extraíble en posición inferior
- Puerta con bisagras a la izquierda
- 400 × (500 + 20) × 630 mm de altura
- VENTILADO en la parte trasera con rejilla frontal en la puerta
Caja de inicio segura Multiport II:
- Material: PE-EX
- Resistencia a la temperatura: -50 °Cmáx a +80 °C
- Resistencia química: ++ muy buena
- Conductibilidad: 106 ohmios
Tubo de residuos seguros:
- Material: PTFE-EX
- Resistencia a la temperatura: -200 °Cmáx a +250 °C
- Resistencia química: ++ muy buena
- Conductibilidad: 106 ohmios
Soporte para armario seguro GL25:
- Material: PE-EX
- Resistencia a la temperatura: -50 °Cmáx a +80 °C
- Resistencia química: ++ muy buena
- Conductividad: 106 ohmios
Sistema seguro de tapones para residuos de LC:
- Material: PE-EX, PP
- Resistencia a la temperatura: -50 °Cmáx a +80 °C
- Resistencia química: ++ muy buena
- Conductividad: 106 ohmios
Manguera de ventilación segura:
- Material: PE-EX
- Resistencia a la temperatura: -50 °Cmáx a +80 °C
- Resistencia química: ++ muy buena
- Conductibilidad: 106 ohmios
Recipientes seguros:
- Con rosca S60/61 (DIN60/61) para la recogida de residuos líquidos
- Volumen litros: 10 L
- Cuello: inclinado
- Material: PE-HD-EX
Tabla de miniexhibición segura:
- Caja de alarma en estuche de plástico.
- Parte frontal con botones táctiles e indicadores LED para supervisar el funcionamiento y el nivel de llenado de los sensores conectados.
- La alarma principal óptica y acústica se activa cuando los contenedores están llenos y se detiene tan pronto como se confirma un contenedor vacío.
Cables de señal seguros:
- Para conectar, por ejemplo Tapones para residuos con control electrónico del nivel de llenado o sensores en una pantalla segura para supervisar el nivel de llenado.
- Longitud del cable: 2 m
- Conexión 1: toma
- Conexión 2: Enchufe
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Gris claro |
| Admite | Sistemas HPLC, Sistemas de UHPLC |
| Material | Acero |
| Posiciones | Ninguno |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (imperial) | 27,6 in |
| Altura (imperial) | 27,6 in |
| Mostrar más |