Learn More
Thermo Scientific™ dNTP Mix (20 mM)
Código de producto. 11813773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11813773 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 11813773 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0196
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cumpla con los estándares de alta calidad para ofrecer un rendimiento excelente en una variedad de aplicaciones de biología molecular.
Thermo Scientific™ dNTP Mix (20 mM) contains purified deoxyribonucleotide triphosphates (dNTPs) that meet high quality standards that result in excellent performance for a variety of molecular biology applications. This pre-mixed solution contains 5 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP at pH 7.5 for a total dNTP concentration of 20 mM. Such a mix makes it possible to reduce the total number of pipetting steps and the risk of reaction set-up errors.
Features
  • Purity confirmed by HPLC
  • Stable for 2 years at –20°C
  • Free of human and E. coli DNA
Applications
Thermo Scientific™ dNTP mix may be used in a wide variety of molecular applications including:
  • cDNA synthesis
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • Primer extension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Mix (20 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 20 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, PCR en tiempo real (PCRq)