Learn More
Justrite™ Accesorios del colector de polietileno de HPLC para recipientes de desechos de desconexión rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | US OSHA, Código 30 de NFPA |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,3 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,125 in |
| Incluye | 6 conectores |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de polietileno de HPLC, con DE de 3,17 mm (0,125 pulgadas), DI de 1,57 mm (0,062 pulgadas) |
| Envase | Unidad |
| Material | Resina |
| Tipo de producto | Recipiente para eliminación con desconexión rápida |