Learn More
HPGDS inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16465926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465926 100 mg 100 miligramos
16487977 5 mg 5 miligramos
16431477 50 mg 50 miligramos
16425268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY126134
MedChemExpress HPGDS inhibitor 2 is a highly potent and selective hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor with an IC50 of 9.9 nM.
HPGDS inhibitor 2 is a highly potent and selective hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor with an IC50 of 9.9 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material HPGDS inhibitor 2
CAS 2101626-26-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24F2N2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (396.40 mM)
SMILES FC(F)OC1=CC=C2C(N=CC(C(N[C@@H]3CC[C@@H](C(C)(C)O)CC3)=O)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 378.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.41
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation