Learn More
hPGDS-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16478067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478067 5 mg 5 miligramos
16421547 50 mg 50 miligramos
16405358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12791
MedChemExpress hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hPGDS-IN-1
CAS 1234708-04-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.04 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=NC(C2=CC(CNC(C(C=N3)=CN=C3C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C2)=NO1
Peso molecular (g/mol) 416.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.43
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation