Learn More
Rotronic™ Set de termohigrómetro HP23-AW Set 40
Código de producto. 11995105
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Set de higrómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11995105 Set de higrómetro cada uno
1 options
Código de producto. 11995105 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor HP23AWSET40FS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este higrómetro, la solución perfecta para las mediciones in situ, se suministra en un maletín de transporte de ABS resistente y ligero. El set de termohigrómetro Rotronic™ HP23-AW Set 40 incluye todo lo necesario para la medición y calibración.
  • Instrumento portátil
  • Sonda de medición
  • Soporte de muestras
  • Recipiente de muestras desechable
  • Estándares de humedad (10 %, 35 %, 50 % y 80 % de HR)
  • Maletín de transporte
Especificaciones
Tipo Set de higrómetro
Batería, tipo Alcalina de 9 V
Material Carcasa de ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 70 x 30 mm
Longitud del cable (métrico) 5 m
Peso (métrico) 198 g
Incluye Instrumento portátil, sonda, portamuestras, recipiente de muestras, patrones de humedad y maletín de transporte.