Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora digital premium serie HP-400
Código de producto. 16351796
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cuerpo:
Metal con revestimiento de polvo azul
Metal con revestimiento de polvo ultravioleta
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cuerpo Tamaño de la unidad
16351796 Metal con revestimiento de polvo ultravioleta cada uno
16381786 Metal con revestimiento de polvo azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16351796 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480651
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
La placa calefactora digital premium de la serie HP-400 proporciona un calentamiento preciso con un algoritmo de control avanzado.
  • La pantalla TFT a todo color muestra la temperatura establecida y la real simultáneamente.
  • La sonda de temperatura Pt100 proporciona control de la temperatura de la muestra.
  • Cree fácilmente programas de una o varias etapas para ahorrar tiempo.
  • La luz de advertencia de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste derrames y productos químicos.
  • BioCote™ La protección antimicrobiana está incorporada para un producto más limpio e higiénico.
  • Ideal para el uso diario de profesionales científicos y estudiantes, el Cole-Parmer Las placas calefactoras digitales le permiten configurar la temperatura con precisión mediante la pantalla LED.
  • Una luz de advertencia de calor le protege de quemaduras accidentales; parpadea cuando la temperatura de la superficie es °superior a 50 °C y permanece encendida incluso si la unidad está apagada o desenchufada.
  • El diseño simple del cuerpo permite que los derrames se desvíen fácilmente del usuario.
  • El panel de control frontal resiste derrames y el vidrio está endurecido químicamente para una mayor resistencia.
  • Además, las unidades cuentan con BioCote™ Protección antimicrobiana que reduce la presencia de microbios causantes de olores y manchas, como bacterias, moho y hongos en la superficie del producto hasta en un 99,99%.
  • Los modelos de interfaz Premium ofrecen una pantalla de 4 in a todo color. Pantalla TFT que muestra simultáneamente la configuración objetivo y la temperatura real de la superficie de la placa.
  • Un algoritmo de control avanzado mide automáticamente la velocidad de aumento de la temperatura para evaluar la capacidad y la naturaleza de las muestras y luego optimiza la velocidad de calentamiento.
  • Suena una alerta audible cuando se alcanza la temperatura establecida.
  • Se pueden crear, agregar y guardar perfiles de temperatura individuales en la unidad, lo que permite una configuración rápida de procedimientos experimentales complicados.
  • La conectividad incorporada permite que la unidad se actualice en el campo cuando hay nuevas versiones de firmware disponibles.
  • Para un control preciso de la temperatura de la muestra dentro de ± °1 C, conecte la sonda de temperatura revestida de PTFE (incluida) a la parte trasera de la unidad.
Especificaciones
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo ultravioleta
Material de la placa superior Aluminio
Tipo de controlador Digital
Tamaño 6 x 6 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 325 °C
Fondo (imperial) 11,75 in
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 3 pulg
Longitud (imperial) 11,813 in
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 9,3 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Vataje 700 W
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación con enchufe, sonda de temperatura recubierta de PTFE
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Color Blanco