Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora infrarroja de gran capacidad serie HP-200
Código de producto. 17712539
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
37,5 x 31 x 12 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17712539 37,5 x 31 x 12 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17712539 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1082.28€ / paquete de 1
    Ahorro 57.72€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Caliente el agua hasta que hierva un 30% más rápido que con una placa calefactora convencional gracias a esta placa calefactora infrarroja.
  • El eficaz calefactor por infrarrojos ahorra tiempo y energía
  • La luz intermitente de seguridad advierte cuando la placa superior está caliente
  • Cuenta con un eficiente calentador infrarrojo de 900 W que puede hervir 1 L de agua un 30 % más rápido que una placa calefactora de cerámica convencional de 1200 W.
  • La placa superior de cerámica resistente a los productos químicos tiene 14 cm (5,5 in) de largo. Área de calentamiento de diámetro que se mantiene fría alrededor de los bordes para ayudar a prevenir quemaduras accidentales
  • La luz de advertencia 'Caliente' parpadea cuando la temperatura de la placa es °superior a 50 °C y funciona incluso cuando la placa calefactora está apagada
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 30 x 30 cm
Temperatura (métrico) De 0 °C a 450 °C
tipo de tapón UE/EE.UU.
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa calefactora
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Garantía 3 años
Pantalla Analógico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,5 x 31 x 12 cm