missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXB2 Antibody (PCRP-HOXB2-1F2) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166064 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30166064 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314063JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOXB2 Monoclonal antibody specifically detects HOXB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOXB2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-HOXB2-1F2
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen homeo box 2H, homeo box B2, homeobox B2, Homeobox protein Hox-2.8, Homeobox protein Hox-2H, homeobox protein Hox-B2, HOX2, HOX2HHox-2.8, K8, K8 home protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (aa114-220) of human HOXB2 (Uniprot: P14652)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3212
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.